MilliporeSigma
SY3H98B97929
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(5-Oxazolyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11-7-13-8-16-11/h3-8H,2H2,1H3
Clave InChI
DDAYJSSVCMBMFB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74474.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74474.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)