MilliporeSigma
SY3H98B976EE
Synthonix Corporation
1-Cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylic Acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$828.00
1 G
$1,713.50
Referencia (SKU) del distribuidor: C75976-250MG
$828.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$828.00
1 G
$1,713.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C75976-250MG
$828.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N4O2/c14-9(15)7-10-3-5-4-11-13(6-1-2-6)8(5)12-7/h3-4,6H,1-2H2,(H,14,15)
Clave InChI
GZWFCGYTSZKHJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75976.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75976.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)