MilliporeSigma
SY3H98B976C6
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Número MDL:
Iupac Name
(5-chloro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
MXOUPSVVAIWFKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75504.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75504.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)