Merck
SY3H95ECD8F7
Synthonix Corporation
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
ethyl 6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-3-15-11(14)9-7-13-6-8(2)4-5-10(13)12-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BFYXMAOPTOBSJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3389.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3389.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)