MilliporeSigma
SY3H95E5DFF6
Synthonix Corporation
(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(trifluoromethylsulfonyloxy)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$184.00
100 MG
$322.00
250 MG
$632.50
Referencia (SKU) del distribuidor: D65190-50MG
$184.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$184.00
100 MG
$322.00
250 MG
$632.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
462.53
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D65190-50MG
$184.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3beta)-17-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}androsta-5,16-dien-3-yl acetate
Inchi Code
1S/C22H29F3O5S/c1-13(26)29-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(21(17,3)11-9-18(16)20)30-31(27,28)22(23,24)25/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
MCIVSCZCJRGEJR-ZKHIMWLXSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65190.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65190.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)