MilliporeSigma
SY3H7CF2B415
Synthonix Corporation
(R)-phenyl (5-(2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
435.43
Número MDL:
Iupac Name
phenyl (R)-(5-(2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C23H19F2N5O2/c24-15-8-9-18(25)17(13-15)20-7-4-11-29(20)21-10-12-30-22(28-21)19(14-26-30)27-23(31)32-16-5-2-1-3-6-16/h1-3,5-6,8-10,12-14,20H,4,7,11H2,(H,27,31)/t20-/m1/s1
Clave InChI
NIGFVSJQARITLT-HXUWFJFHSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67303.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67303.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)