MilliporeSigma
SY3H7CF2903B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$752.10
Referencia (SKU) del distribuidor: C63876-100MG
$752.10
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$752.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.61
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: C63876-100MG
$752.10
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-6-3-4-9-7(8)10-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
NWKPCTJWFJSBAY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63876.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63876.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)