MilliporeSigma
SY3H7CF28E9D
Synthonix Corporation
(4-Bromopyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.5
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromopyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8;/h1-2,4H,3,8H2;1H
Clave InChI
CXXQVLQIIXARMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63849.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63849.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)