MilliporeSigma
SY3H6E41489B
Synthonix Corporation
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
$115.00
500 MG
$230.00
1 G
$241.50
Referencia (SKU) del distribuidor: M21117-250MG
$115.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$115.00
500 MG
$230.00
1 G
$241.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M21117-250MG
$115.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-9-6-2-7(3-6)4-8-5-7;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
JEEHRGZYUSOBLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21117.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21117.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)