MilliporeSigma
SY3H6E41321A
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde oxime
Seleccione un Tamaño
100 MG
$92.00
250 MG
$138.00
1 G
$264.50
Referencia (SKU) del distribuidor: E69847-100MG
$92.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$92.00
250 MG
$138.00
1 G
$264.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: E69847-100MG
$92.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-ethoxy-4-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10-6-8(7-11-12)4-5-9(10)13-2/h4-6H,3,7H2,1-2H3
Clave InChI
YVIGBTMSQOERJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69847.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69847.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)