MilliporeSigma
SY3H6E412169
Synthonix Corporation
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
Iupac Name
2-(4,4-difluoro-1-piperidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H14F2N2/c8-7(9)1-4-11(5-2-7)6-3-10/h1-6,10H2
Clave InChI
BVYNFUYPUXPMCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61738.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61738.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)