MilliporeSigma
SY3H6E411FB7
Synthonix Corporation
6-Chloro-3,5-dimethylpyrazine-2-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-3,5-dimethyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c1-3-5(7(9)12)11-6(8)4(2)10-3/h1-2H3,(H2,9,12)
Clave InChI
BOAHSDNUNSYSCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66400.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66400.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)