MilliporeSigma
SY3H6E41127B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-ethyl-5-fluoropyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$57.50
250 MG
$126.50
1 G
$494.50
Referencia (SKU) del distribuidor: C61749-100MG
$57.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$57.50
250 MG
$126.50
1 G
$494.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C61749-100MG
$57.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-4-ethyl-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2/c1-2-5-4(8)3-9-6(7)10-5/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
ZMICJGGJZGEWMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61749.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61749.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)