MilliporeSigma
SY3H6E40FB2A
Synthonix Corporation
4-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
395.3
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Inchi Code
1S/C25H15Br/c26-23-15-7-14-22-24(23)18-10-3-6-13-21(18)25(22)19-11-4-1-8-16(19)17-9-2-5-12-20(17)25/h1-15H
Clave InChI
GQXFSXMUBDPXBG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63148.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63148.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)