MilliporeSigma
SY3H6E40FACE
Synthonix Corporation
1-((4-Bromo-2-methylphenyl)sulfonyl)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.23
Número MDL:
Iupac Name
1-[(4-bromo-2-methylphenyl)sulfonyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2S/c1-10-9-11(13)5-6-12(10)17(15,16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
Clave InChI
MLZHDVKZGBUFLU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62673.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62673.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)