MilliporeSigma
SY3H6E40FA06
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-fluorobenzenethiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.07
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrFS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clave InChI
KENIDQSHNHNYOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62019.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)