MilliporeSigma
SY3H5815FAAB
Synthonix Corporation
(1H-Pyrrol-3-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1H-pyrrol-3-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,7H,3,6H2
Clave InChI
YECAHBRVIMAHCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Orange to Brown Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/26218.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26218.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)