MilliporeSigma
SY3H5815F842
Synthonix Corporation
4-Ethoxy-3-nitropyridine
Seleccione un Tamaño
250 MG
$23.00
1 G
$28.75
5 G
$69.00
Referencia (SKU) del distribuidor: E4514-250MG
$23.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$23.00
1 G
$28.75
5 G
$69.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: E4514-250MG
$23.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-ethoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-3-4-8-5-6(7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
ABOSMHRLVUWEMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Slightly pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/4514.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4514.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)