MilliporeSigma
SY3H5815F6B4
Synthonix Corporation
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.64
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h3-4,6,11H,1-2,5H2
Clave InChI
PASUADIMFGAUDB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/23914.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23914.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)