MilliporeSigma
SY3H580D8B13
Synthonix Corporation
1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.12
Número MDL:
Iupac Name
1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N4O2/c11-6(12)4-3-5(10-9-4)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,11,12)(H,8,9,10)
Clave InChI
MWPWLVCWUBHDTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59838.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59838.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)