MilliporeSigma
SY3H3D6826A2
Synthonix Corporation
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número MDL:
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-5(4-11)2-1-3-12-6/h1-3H,4,11H2
Clave InChI
VTJMYVYYDDHHSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45629.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)