MilliporeSigma
SY3H3D6821C8
Synthonix Corporation
Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
Seleccione un Tamaño
250 MG
$20.70
1 G
$34.50
5 G
$115.00
Referencia (SKU) del distribuidor: S50420-250MG
$20.70
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$20.70
1 G
$34.50
5 G
$115.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
527.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: S50420-250MG
$20.70
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen triphosphate
Inchi Code
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-29(22,25-27(16,17)18)26-28(19,20)21;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Clave InChI
ZVYJLRIYZWQWPE-WFIJOQBCSA-L
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/50420.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50420.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)