MilliporeSigma
SY3H3D67E672
Synthonix Corporation
Fmoc-L-Alaninol
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.35
MDL number:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl (1S)-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C18H19NO3/c1-12(10-20)19-18(21)22-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17,20H,10-11H2,1H3,(H,19,21)/t12-/m0/s1
InChI key
GIZCEJUGNDJXMH-LBPRGKRZSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/59220.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59220.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)