SY3H3D67DC6C
Synthonix Corporation
Ethyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-methyl-3-{[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C19H18N4O2/c1-3-25-18(24)14-7-6-13(2)17(11-14)23-19-21-10-8-16(22-19)15-5-4-9-20-12-15/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22,23)
Clave InChI
SYTLMFJJRMLMIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59394.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)