MilliporeSigma
SY3H3D67D82B
Synthonix Corporation
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.61
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
NYURFOITSAPYLU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://synthonix.com/51603.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51603.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)