MilliporeSigma
SY3H3D67AEE6
Synthonix Corporation
6-Chloroquinoline-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$69.00
250 MG
$126.50
1 G
$356.50
Referencia (SKU) del distribuidor: C53464-100MG
$69.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$69.00
250 MG
$126.50
1 G
$356.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C53464-100MG
$69.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-6-1-2-9-8(5-6)7(10(13)14)3-4-12-9/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
ZRYMLJGLNAOPNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Black Solid
Product Link
https://synthonix.com/53464.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53464.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)