MilliporeSigma
SY3H3D679EC5
Synthonix Corporation
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.55
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2O/c1-10-5-8-2-3(7)4(6)9-5/h2H,1H3
Clave InChI
SGXQCZHNMNMMEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40776.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40776.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)