MilliporeSigma
SY3H3D679E7E
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.53
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClFN2O2/c6-5-4(9(10)11)1-3(7)2-8-5/h1-2H
Clave InChI
SVVZGNAZMPSGMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/40476.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40476.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)