MilliporeSigma
SY3H3D679DDA
Synthonix Corporation
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutanoate
Seleccione un Tamaño
5 G
$17.25
10 G
$23.00
25 G
$28.75
Referencia (SKU) del distribuidor: C39647-5G
$17.25
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$17.25
10 G
$23.00
25 G
$28.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C39647-5G
$17.25
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
calcium bis(3-hydroxy-3-methylbutanoate)
Inchi Code
1S/2C5H10O3.Ca/c2*1-5(2,8)3-4(6)7;/h2*8H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
Clave InChI
WLJUMPWVUPNXMF-UHFFFAOYSA-L
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/39647.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39647.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)