MilliporeSigma
SY3H3D679C9E
Synthonix Corporation
2-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Seleccione un Tamaño
250 MG
$17.25
1 G
$23.00
5 G
$34.50
Referencia (SKU) del distribuidor: B59141-250MG
$17.25
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$17.25
1 G
$23.00
5 G
$34.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
322.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B59141-250MG
$17.25
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-13-10-11-16-15-8-4-5-9-17(15)20(18(16)12-13)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H
Clave InChI
SOODLDGRGXOSTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Gray - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/59141.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59141.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)