MilliporeSigma
SY3H3D6786B3
Synthonix Corporation
1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(10)9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
IBHCVANJIBGASI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/51905.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51905.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)