MilliporeSigma
SY3H3D677B33
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.02
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)14-8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
AXZVKHIUQLEMPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/47466.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47466.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)