MilliporeSigma
SY3H3D6779BF
Synthonix Corporation
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.03
Número MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
UOSBHJFKMGLWGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45571.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45571.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)