SY3H3D67722F
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B41793-1G
$18.40
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B41793-1G
$18.40
Iupac Name
1-bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrFI/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
Clave InChI
FXEGEEUPPGLIIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41793.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)