MilliporeSigma
SY3H3D676D11
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.01
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazinopyrimidine
Inchi Code
1S/C4H5BrN4/c5-3-1-7-4(9-6)8-2-3/h1-2H,6H2,(H,7,8,9)
InChI key
JUOYVELUZXXEGE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/40147.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40147.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)