MilliporeSigma
SY3H3D676B88
Synthonix Corporation
N-(3-Amino-4-(2-methoxyethoxy)phenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
Iupac Name
N-[3-amino-4-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-8(14)13-9-3-4-11(10(12)7-9)16-6-5-15-2/h3-4,7H,5-6,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
HSOJAZLHMOYNJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54931.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54931.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)