MilliporeSigma
SY3H3249F66C
Synthonix Corporation
Ethyl 2-cyanoisonicotinate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$35.65
250 MG
$46.00
1 G
$57.50
Referencia (SKU) del distribuidor: E38102-100MG
$35.65
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$35.65
250 MG
$46.00
1 G
$57.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: E38102-100MG
$35.65
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
ethyl 2-cyanoisonicotinate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-4-11-8(5-7)6-10/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
HZIKYLAZZZSYKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Black Solid
Product Link
https://synthonix.com/38102.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38102.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)