MilliporeSigma
SY3H3249F2BB
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(3-bromophenyl)acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$25.30
250 MG
$46.00
1 G
$138.00
Referencia (SKU) del distribuidor: B38344-100MG
$25.30
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$25.30
250 MG
$46.00
1 G
$138.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B38344-100MG
$25.30
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (3-bromophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-12(2,3)15-11(14)8-9-5-4-6-10(13)7-9/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
IUQYZZLJRJUKIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/38344.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38344.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)