MilliporeSigma
SY3H315B1065
Synthonix Corporation
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$34.50
250 MG
$69.00
1 G
$276.00
Referencia (SKU) del distribuidor: D37361-100MG
$34.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$34.50
250 MG
$69.00
1 G
$276.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.92
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: D37361-100MG
$34.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2,6-dibromo-4-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c8-6-1-4(10)2-7(9)5(6)3-11/h1-2,11H,3H2
InChI key
FQRVRSIZRGCUQG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37361.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37361.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)