MilliporeSigma
SY3H30324DB6
Synthonix Corporation
Tributyl(2-methoxyethynyl)stannane tech grade
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
345.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tributyl(methoxyethynyl)stannane
Inchi Code
1S/3C4H9.C3H3O.Sn/c4*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;2H3;
Clave InChI
YSJYWUMTKCDPSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
50-60%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/9921.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9921.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)