MilliporeSigma
SY3H30324D9F
Synthonix Corporation
2,8-Dioxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
348.35
Número MDL:
Iupac Name
2,8-dioxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C6H11NO2.C2H2O4/c2*1-2-8-3-6(7-1)4-9-5-6;3-1(4)2(5)6/h2*7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
RLLUMOUDOGLKQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31876.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31876.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)