SY3H11AB2024
Synthonix Corporation
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A25441-100MG
$69.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A25441-100MG
$69.00
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c7-5-4-6-2-1-3-6/h7H,1-5H2
Clave InChI
ZVZDSUOAJCQVDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25441.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)