Merck
SY3H11AB1F4D
Synthonix Corporation
2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-6-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.1]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-4-1-5(6)7-3-4;/h4-8H,1-3H2;1H
Clave InChI
HTTUWXPQGHCWCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31041.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31041.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)