MilliporeSigma
SY3638138163
Synthonix Corporation
2-[(Tributylstannyl)methoxy]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Seleccione un Tamaño
500 MG
$92.00
1 G
$138.00
Referencia (SKU) del distribuidor: T7918-500MG
$92.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$92.00
1 G
$138.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
494.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: T7918-500MG
$92.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-(2-((tributylstannyl)methoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C11H10NO3.3C4H9.Sn/c1-15-7-6-12-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11(12)14;3*1-3-4-2;/h2-5H,1,6-7H2;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
GGNIHSRJILGMKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7918.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7918.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)