MilliporeSigma
SY3514242400
Synthonix Corporation
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.23
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-9-2-4-10(5-3-9)8-6-11-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
ARSFCJSNOPPWDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30049.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30049.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)