SY3465084583
Synthonix Corporation
trans-cyclohexanecarboxylic acid, 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: C27846-1G
$632.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: C27846-1G
$632.50
Iupac Name
methyl (1R,2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-10-8-6-5-7-9(10)11(15)17-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,14,16)/t9-,10-/m1/s1
Clave InChI
AWNIRXMMYAJMNG-NXEZZACHSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27846.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)