MilliporeSigma
SY3465084348
Synthonix Corporation
2-bromo-2-cyclopentylacetic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
$195.50
1 G
$276.00
5 G
$1,023.50
Referencia (SKU) del distribuidor: B24122-500MG
$195.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$195.50
1 G
$276.00
5 G
$1,023.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.07
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: B24122-500MG
$195.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-2-cyclopentylacetic acid
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c8-6(7(9)10)5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
MUPJNXOZPQMJNR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24122.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24122.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)