SY3465083996
Synthonix Corporation
trans-3-amino-1-boc-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A20774-100MG
$103.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A20774-100MG
$103.50
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-amino-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O3.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-8(13)7(11)6-12;/h7-8,13H,4-6,11H2,1-3H3;1H/t7-,8-;/m0./s1
Clave InChI
LBNDPMQUQHWZIB-WSZWBAFRSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/20774.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)