SY3432450455
Synthonix Corporation
exo-8-Oxabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: X13633-250MG
$862.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: X13633-250MG
$862.50
Iupac Name
(1R,3s,5S)-8-oxabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-5-3-6-1-2-7(4-5)9-6/h5-8H,1-4H2/t5-,6-,7+
InChI key
CSGTZGMKSPXFEQ-POBXSPIYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13633.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)