MilliporeSigma
SY3432449097
Synthonix Corporation
7-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.61
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-4-6-2-3-10-8(9)7(6)11-5/h2-4,11H,1H3
InChI key
XBELQASZFIGCOL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14178.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14178.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)